Merck
ENA638586147
Enamine
2-(4,6-dichloropyrimidin-5-yl)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
207.02
MDL编号:
Iupac Name
(4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-5-3(1-4(11)12)6(8)10-2-9-5/h2H,1H2,(H,11,12)
InChI key
KHWWRGPXYMGOJW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146981
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146981
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)