Merck
ENA580354847
Enamine
4-(6-amino-9H-purin-9-yl)butanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
221.22
MDL编号:
mp
297-298
Iupac Name
4-(6-amino-9H-purin-9-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11N5O2/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)3-1-2-6(15)16/h4-5H,1-3H2,(H,15,16)(H2,10,11,12)
InChI key
RODVBUCLVBTCEQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321396
Melting Point
297-298
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321396
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)