Merck
ENA580354398
Enamine
N-[(1H-pyrazol-3-yl)methyl]acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
139.16
MDL编号:
Iupac Name
N-(1H-pyrazol-3-ylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-5(10)7-4-6-2-3-8-9-6/h2-3H,4H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)
InChI key
REXHZYNNJKUBPO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320977
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320977
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)