Merck
ENA580349759
Enamine
rac-(2R,5S)-5-(methoxycarbonyl)oxolane-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
174.15
MDL號碼:
Iupac Name
(2R,5S)-5-(methoxycarbonyl)tetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O5/c1-11-7(10)5-3-2-4(12-5)6(8)9/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)/t4-,5+/m1/s1
InChI 密鑰
SHSCEGGPAKMDDE-UHNVWZDZSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315263
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315263
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)