Merck
ENA517163049
Enamine
3-(2-fluoroethyl)piperidin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
145.18
MDL號碼:
Iupac Name
3-(2-fluoroethyl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H12FNO/c8-4-3-6-2-1-5-9-7(6)10/h6H,1-5H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
QPUVAPWDSZYLAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310914
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310914