Merck
ENA517162917
Enamine
2-(benzylsulfanyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
265.36
MDL號碼:
Iupac Name
2-(benzylsulfanyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2S2/c1-8-10(11(14)15)17-12(13-8)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
YWZJTXVYSLYDLF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312754
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312754
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)