Merck
ENA517162875
Enamine
tert-butyl 2-bromo-4-methylpentanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
251.16
MDL编号:
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C10H19BrO2/c1-7(2)6-8(11)9(12)13-10(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
GUEMBXJPCMQKJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312636
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312636
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)