Merck
ENA517161592
Enamine
methyl 2-amino-5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
197.19
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 2-amino-5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11N3O3/c1-13-8(12)6-7(9)10-5-4-14-3-2-11(5)6/h2-4,9H2,1H3
InChI 密鑰
UADNYPICVZKLNY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306008
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306008
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)