Merck
ENA514507721
Enamine
3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
203.2
MDL號碼:
Iupac Name
3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H9N3O2/c14-10(15)9-3-1-2-8(6-9)7-13-5-4-11-12-13/h1-6H,7H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
UVKYSMHAIYTTLE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307078
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307078
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)