Merck
ENA514506741
Enamine
4-bromo-2-chloro-5-methoxyaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
236.5
MDL编号:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrClNO/c1-11-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
POEPONDACHYKKW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302327
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302327
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)