Merck
ENA514236918
Enamine
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
144.21
MDL编号:
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-10-8(6-9)7-4-2-3-5-7/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI key
GXZCXEDTELVBAG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300791
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300791
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)