Merck
ENA508627343
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-6-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
166.18
MDL编号:
mp
109-110
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-6-ol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c10-7-3-1-4-8-9(7)12-6-2-5-11-8/h1,3-4,10H,2,5-6H2
InChI key
XNZJWDKUNYNOGF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298098
Melting Point
109-110
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298098
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)