Merck
ENA508627007
Enamine
2-methoxy-2-(oxolan-3-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
228.7
MDL编号:
Iupac Name
2-methoxy-2-(tetrahydrofuran-3-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H13ClO4S/c1-11-7(5-13(8,9)10)6-2-3-12-4-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
TTYDJVKXCAIWSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298928
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298928
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)