Merck
ENA508626238
Enamine
(2-bromo-5-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
287.54
MDL號碼:
Iupac Name
(2-bromo-5-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5BrClFO2S/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-13(9,11)12/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
BJSOQKOWXQQWHL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272746
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272746
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)