Merck
ENA497682394
Enamine
rac-(1R,5S)-7,7-dimethylbicyclo[3.2.0]heptan-6-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
138.21
MDL號碼:
Iupac Name
(1R,5S)-7,7-dimethylbicyclo[3.2.0]heptan-6-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c1-9(2)7-5-3-4-6(7)8(9)10/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+/m0/s1
InChI 密鑰
INDMRFDFEBAXTK-NKWVEPMBSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267730
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267730
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)