Merck
ENA497679819
Enamine
3-benzyl-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
173.22
MDL编号:
mp
113-115
Iupac Name
3-benzyl-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-13-8-11-12-10(13)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
InChI key
RUTQEMDEYPRFRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262574
Melting Point
113-115
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262574
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)