Merck
ENA497679458
Enamine
4-chloro-5-(2-chloroethyl)pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
177.03
MDL號碼:
Iupac Name
4-chloro-5-(2-chloroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c7-2-1-5-3-9-4-10-6(5)8/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
WWQRBWHHBMWGFU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261702
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261702
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)