Merck
ENA497678697
Enamine
rac-(2R,4R)-2,4-dimethylpiperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
113.2
MDL编号:
Iupac Name
(2R,4R)-2,4-dimethylpiperidine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
InChI key
QOZOFODNIBQPGN-RNFRBKRXSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257911
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)