Merck
ENA497678298
Enamine
ethyl imidazo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
191.19
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
105-106
Iupac Name
ethyl imidazo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)8-11-6-7-5-10-3-4-12(7)8/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
FGYXTFFJVBIDGA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221881
Melting Point
105-106
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221881
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)