Merck
ENA497678268
Enamine
1-(5-bromo-2-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
245.07
MDL號碼:
mp
108-109
Iupac Name
1-(5-bromo-2-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-5(11)7-3-6(10)4-8(13-2)9(7)12/h3-4,12H,1-2H3
InChI 密鑰
GXFIRNPQAMNVEZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214473
Melting Point
108-109
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214473
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)