Merck
ENA497678238
Enamine
{[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]methyl}benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
162.23
MDL编号:
Iupac Name
benzyl 2-methyl-2-propenyl ether
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-10(2)8-12-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8-9H2,2H3
InChI key
CYZYBHBEBHVRMJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205751
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205751
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)