Merck
ENA497677968
Enamine
2-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
168.2
MDL编号:
Iupac Name
2-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-11-8(12-2)6-7-9-4-3-5-10-7/h3-5,8H,6H2,1-2H3
InChI key
PGJYMOIAUNCFSF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255856
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255856
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)