Merck
ENA497376435
Enamine
methyl 2-[(pyrrolidin-2-yl)formamido]acetate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
222.67
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
methyl prolylglycinate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O3.ClH/c1-13-7(11)5-10-8(12)6-3-2-4-9-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,10,12);1H
InChI key
ASSBOQXVKNGFHE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255719
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255719
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)