Merck
ENA497374376
Enamine
(4,4-difluorocyclohexyl)methanesulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
232.68
MDL號碼:
Iupac Name
(4,4-difluorocyclohexyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H11ClF2O2S/c8-13(11,12)5-6-1-3-7(9,10)4-2-6/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
IGJWGORKZDBDCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252095
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252095
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)