Merck
ENA497373967
Enamine
3-[(tert-butoxy)carbonyl]-5-methylbenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
236.27
MDL號碼:
Iupac Name
3-(tert-butoxycarbonyl)-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C13H16O4/c1-8-5-9(11(14)15)7-10(6-8)12(16)17-13(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
CJTACSGWVINDBI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250516
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250516
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)