Merck
ENA497373019
Enamine
2-methylpyridine-4-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
136.15
MDL编号:
Iupac Name
2-methylisonicotinamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5-4-6(7(8)10)2-3-9-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
InChI key
BRSYTDWQLDZUPF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176481
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176481
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)