Merck
ENA490048057
Enamine
4-amino-N-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
194.24
MDL编号:
Iupac Name
4-amino-N-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H14N4O/c1-13-5-7(10)8(12-13)9(14)11-6-3-2-4-6/h5-6H,2-4,10H2,1H3,(H,11,14)
InChI key
NILOPFIVQCAHIP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250164
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250164
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)