Merck
ENA490046907
Enamine
1-(4-bromo-3-methylphenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
297.19
MDL號碼:
Iupac Name
1-(4-bromo-3-methylphenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H17BrO2/c1-10-9-11(5-6-12(10)15)14(13(16)17)7-3-2-4-8-14/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
PUIJJAOXWWMKKU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245835
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245835
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)