Merck
ENA465562049
Enamine
4-(fluoromethyl)oxan-4-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
169.63
MDL號碼:
Iupac Name
4-(fluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12FNO.ClH/c7-5-6(8)1-3-9-4-2-6;/h1-5,8H2;1H
InChI 密鑰
AEADFICDOZFHLF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234272
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234272
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)