Merck
ENA465561945
Enamine
1-[2-(propan-2-yloxy)ethyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
供应商货号: EN300-226377-50MG
436,30 €
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
选择尺寸
变更视图
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
About This Item
分子量:
179.69
MDL號碼:
供应商货号: EN300-226377-50MG
436,30 €
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
Iupac Name
1-(2-isopropoxyethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-7(2)10-6-5-8(9)3-4-8;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
WARIDBRKLHMROV-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226377
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226377
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)