Merck
ENA458432361
Enamine
3-methyl-1-propyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
152.2
MDL编号:
Iupac Name
3-methyl-1-propyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-3-4-10-8(6-11)5-7(2)9-10/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
XMNQLJREUIWWHK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233145
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233145
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)