Merck
ENA458425041
Enamine
2-(1-benzofuran-2-yl)acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
157.17
MDL编号:
mp
54-55
Iupac Name
1-benzofuran-2-ylacetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-6-5-9-7-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-4,7H,5H2
InChI key
OPDLHQOQMQIFLC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101352
Melting Point
54-55
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101352
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)