Merck
ENA458424791
Enamine
2-hydroxyethane-1-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
125.15
MDL编号:
mp
42-44
Iupac Name
2-hydroxyethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H7NO3S/c3-7(5,6)2-1-4/h4H,1-2H2,(H2,3,5,6)
InChI key
BLGJHQMNSBYLEZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192121
Melting Point
42-44
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192121
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)