Merck
ENA457511377
Enamine
N-ethyl-2-hydroxyacetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
103.12
MDL编号:
mp
79-82
Iupac Name
N-ethyl-2-hydroxyacetamide
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c1-2-5-4(7)3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7)
InChI key
HWVOWKVXWMUGMS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221901
Melting Point
79-82
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221901
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)