Merck
ENA457510992
Enamine
4-[(3-fluorophenyl)methyl]oxan-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
209.26
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
4-(3-fluorobenzyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine
Inchi Code
1S/C12H16FNO/c13-11-3-1-2-10(8-11)9-12(14)4-6-15-7-5-12/h1-3,8H,4-7,9,14H2
InChI key
TVDYGDHSWDMGHA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222460
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222460
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)