Merck
ENA448969530
Enamine
3-(2,6-dichlorophenyl)pentanedioic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
277.1
MDL编号:
Iupac Name
3-(2,6-dichlorophenyl)pentanedioic acid
Inchi Code
1S/C11H10Cl2O4/c12-7-2-1-3-8(13)11(7)6(4-9(14)15)5-10(16)17/h1-3,6H,4-5H2,(H,14,15)(H,16,17)
InChI key
ARPVXTGEZBFYLC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213197
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213197
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)