Merck
ENA448969171
Enamine
2-(1-methoxycyclobutyl)ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
130.19
MDL编号:
Iupac Name
2-(1-methoxycyclobutyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-9-7(5-6-8)3-2-4-7/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
HPJUHUIVVYLGSA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213960
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213960
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)