Merck
ENA447959110
Enamine
1,3-dicyclopropylpropane-1,3-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
152.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
1,3-dicyclopropyl-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C9H12O2/c10-8(6-1-2-6)5-9(11)7-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
QSEFTOYPSHMMDG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70277
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70277
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)