Merck
ENA447958726
Enamine
1-bromonaphthalene-2-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
305.58
MDL编号:
Iupac Name
1-bromo-2-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6BrClO2S/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)15(12,13)14/h1-6H
InChI key
OUDPMJUNGKSALF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210231
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210231
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)