Merck
ENA444724079
Enamine
4,4,5,5-tetramethyl-2-[5-(propan-2-yl)-1-benzothiophen-2-yl]-1,3,2-dioxaborolane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
302.25
MDL编号:
Iupac Name
2-(5-isopropylbenzo[b]thiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C17H23BO2S/c1-11(2)12-7-8-14-13(9-12)10-15(21-14)18-19-16(3,4)17(5,6)20-18/h7-11H,1-6H3
InChI key
CSWPGNXELYTUFE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201936
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201936
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)