Merck
ENA444724003
Enamine
1-bromo-3,5-difluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
253.04
MDL编号:
Iupac Name
1-bromo-3,5-difluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O2/c1-12-4-13-8-6(9)2-5(10)3-7(8)11/h2-3H,4H2,1H3
InChI key
JADOJWUXFVBUMN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201039
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201039
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)