Merck
ENA432538816
Enamine
3-fluoro-5-methylbenzene-1,2-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
140.16
MDL编号:
Iupac Name
3-fluoro-5-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,9-10H2,1H3
InChI key
TZBSPDKPSUCRTC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194759
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194759
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)