Merck
ENA432538115
Enamine
4,4,4-trifluorobut-2-yn-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
124.06
MDL编号:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-2-butyn-1-ol
Inchi Code
1S/C4H3F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,3H2
InChI key
BFNANDGYRIHOTO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188881
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)