Merck
ENA429358173
Enamine
4-(ethanesulfonyl)benzene-1,2-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.26
MDL编号:
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)benzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-2-13(11,12)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,2,9-10H2,1H3
InChI key
JRCUHLAJCDQEAS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109323
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109323
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)