Merck
ENA428074149
Enamine
2-ethoxy-6-methylpyridin-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
152.2
MDL號碼:
Iupac Name
2-ethoxy-6-methylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-3-11-8-7(9)5-4-6(2)10-8/h4-5H,3,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
SBAHVTBLSJFESH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180820
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180820
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)