Merck
ENA428072619
Enamine
methyl 3-isocyanatopropanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
129.12
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 3-isocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C5H7NO3/c1-9-5(8)2-3-6-4-7/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
QLTHBWIACSBXPR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125269
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125269
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)