Merck
ENA428072606
Enamine
7,8-dihydronaphthalene-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
174.2
MDL编号:
Iupac Name
7,8-dihydro-2-naphthalenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1,3,5-7H,2,4H2,(H,12,13)
InChI key
PPNYJZJSGMBUPH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172467
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172467
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)