Merck
ENA424046026
Enamine
(2-chloro-6-methoxyphenyl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
171.63
MDL编号:
Iupac Name
(2-chloro-6-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI key
FPHTZGYHHSPQAX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175905
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175905
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)