Merck
ENA424045453
Enamine
(2-benzylpyrrolidin-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
191.27
MDL號碼:
Iupac Name
(2-benzylpyrrolidin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-10-12(7-4-8-13-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,13-14H,4,7-10H2
InChI 密鑰
IOAYGUOBWFMGLB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174528
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174528
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)