Merck
ENA424045258
Enamine
5-(3-fluoropyridin-2-yl)furan-2-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
191.16
MDL编号:
Iupac Name
5-(3-fluoro-2-pyridinyl)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6FNO2/c11-8-2-1-5-12-10(8)9-4-3-7(6-13)14-9/h1-6H
InChI key
WLDLXSYOBCLGHJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141584
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141584
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)